Learn More
Memmert™ Light Module Cold White 6,500 K
Light strips arranged on the side walls of the interior
Marca:  Memmert™ IPP410ecoT7
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01100kg
Codice prodotto. 17100245
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Descrizione
Descrizione
  • 10 strips for model 110
  • 14 strips for model 260/410/750
  • Programme-controlled dimming from 0 to 100 %(in 1 % steps)
  • Ramp programming in combination with temperature
  • Only with TwinDISPLAY; not in combination with entry ports F6, F7, D8
Specifica
Specifica
White
IPP410eco
Only with TwinDISPLAY