Learn More
Memmert™ Light Module Warm White 2,700 K
Light strips arranged on the side walls of the interior
Marca:  Memmert™ HPP750ecoT9
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01100kg
Codice prodotto. 17119894
  • 3458.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 10-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • 10 strips for model 110
  • 14 for model 260/410/750
  • Programme-controlled dimming rom 0 to 100% (in 1 % steps)
  • Ramp programming in combination with temperature - only with TwinDISPLAY
  • Not in combination with entry ports F6, F7, D8
Specifica
Specifica
White
HPP750eco