Learn More
Fisherbrand™ Termometro a liquido per immersione totale
Termometro multiuso/per agitazione, utile per una vasta gamma di esigenze di laboratorio. Il termometro ad alcool rosso per immersione totale Fisherbrand™ è dotato di fondo bianco per una migliore leggibilità.
Marca: Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.02700kg
Descrizione
- Graduazioni color ambra
- Attacco antiscivolo
- Bulbo rinforzato per agitazione
Specifica
Uso generale | |
305 mm | |
Termometro a colonna di liquido | |
−10 °C | |
0,5 °C |
Parziale | |
Alcool rosso | |
50 °C | |
Da –10 a 50 °C | |
76 mm |