Learn More
Lithium aluminum Hydride, 2.4M Solution in THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Marca: Thermo Scientific Acros 377328000
205.44 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21986" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : CAS : 16853-85-3 Peso : 0.72000kg Transport : UN number : 1411 Chem class : 4.3 Pack group : I
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reduction reagentSpecifica
Lithium Aluminum hydride | |
2.4M Solution in THF | |
AlH4Li | |
MFCD00011075 | |
9.5 to 10.5% (as LiAlH4) | |
15, 344 | |
Solubility in water: vigorous reaction. | |
[Li+].[AlH4-] | |
37.95 | |
37.95 | |
AcroSeal™ Glass Bottle | |
800 mL | |
Viscous Liquid |
Yellow | |
16853-85-3,109-99-9 | |
LiAlH4 | |
1411 | |
0.9000g/mL | |
lithium aluminum hydride, lithium aluminum hydride, aluminum lithium hydride, lithiumaluminiumhydride, aluminum iii lithium hydride, lithium alanate, lithium aluminum tetrahydride, lithiumaluminiumhydrid, litiumaluminum hydride, lithim aluminum hydride | |
OCZDCIYGECBNKL-UHFFFAOYSA-N | |
aluminum;lithium;hydride | |
21226445 | |
9.2 to 10.5% (as LiAlH4) | |
0.9 | |
−17°C |
Sicurezza e movimentazione
- Lithium aluminium hydride, 2.4M solution in THF
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- cancerogenicità Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- Sostanza che\, a contatto con l'acqua\, sviluppa gas infiammabili Categoria 1
Indicazioni di pericolo
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H351-Sospettato di provocare il cancro.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H260-A contatto con l'acqua libera gas infiammabili che possono infiammarsi spontaneamente.
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- EUH019-Può formare perossidi esplosivi.
Consigli di prudenza
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P231+P232-Manipolare in atmosfera di gas inerte. Tenere al riparo dall'umidità.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.