Learn More
Lithium bromide, 4M solution in THF, AcroSeal™, Thermo Scientific™
Marca:  Thermo Scientific Acros 390971000
Dettagli aggiuntivi : CAS : 109-99-9 Peso : 0.11800kg Transport : UN number : 2056 Chem class : 3 Pack group : II
Codice prodotto. 10085003
  • 277.00€ / 100mL
Spedizione stimata: 27-12-2022
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Specifica
Specifica
Lithium bromide
100mL
LiBr
−22°C
lithium-bromide, bromolithium, lithium bromide, ultra dry, lithium bromide, anhydrous, lithium 1+ ion bromide, libr, lithiumbromide, lithium bromide libr, lithium monobromide, lithium bromide
[Li+].[Br-]
86.84
CHEBI:63042
AcroSeal™ Glass bottle
Clear colorless to yellowish solution
1.1800g/mL
7550-35-8,109-99-9
BrLi
MFCD00011077
15, 5582
AMXOYNBUYSYVKV-UHFFFAOYSA-M
lithium;bromide
82050
86.84
1.18
4M exact strength on the certificate of analysis
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • Lithium bromide, 4M solution in THF
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • EUH019-Può formare perossidi esplosivi.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
SDS Documenti