Learn More
Lithium carbonate, 99%, pure, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10045903
Click to view available options
Quantità:
500 g
2.5 kg
10 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Plastic drum
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”21615” to get your promotional price
554-13-2
CLi2O3
73.89
MFCD00011084
XGZVUEUWXADBQD-UHFFFAOYSA-L
lithium carbonate, dilithium carbonate, lithonate, lithobid, lithane, eskalith, lithotabs, carbonic acid lithium salt, liskonum, lithizine
11125
CHEBI:6504
[Li+].[Li+].[O-]C([O-])=O
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”21615” to get your promotional price
554-13-2
CLi2O3
73.89
MFCD00011084
XGZVUEUWXADBQD-UHFFFAOYSA-L
lithium carbonate, dilithium carbonate, lithonate, lithobid, lithane, eskalith, lithotabs, carbonic acid lithium salt, liskonum, lithizine
11125
CHEBI:6504
[Li+].[Li+].[O-]C([O-])=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico Lithium carbonate
Punto di fusione 720.0°C
Nota nome 99%
Colore White
Forma fisica Fine Granulated Powder
Quantità 2.5 kg
Intervallo percentuale saggio 99%
Formula lineare Li2CO3
Fieser 01,606; 03,183; 04,192; 05,396
Indice di Merck 15,5583
Informazioni di solubilità Solubility in water: 13g/L (20°C). Other solubilities: soluble in diluted acids,practically insoluble in alcohol
IUPAC Name dilithium;carbonate
Peso formulazione 73.88
Percent Purity 99%
Grado Pure
Perdita all'essiccatura 0.4% max. (200°C)
Imballaggio Plastic drum
Densità 2.11
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Lithium carbonate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.