Learn More
Lithium perchlorate, 99+%, for analysis, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-44329
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Glass Bottle
Plastic bottle
7791-03-9
ClLiO4
106.39
MFCD00011079
JAWYRNYHJJDXHX-UHFFFAOYSA-M
lithium perchlorate, perchloric acid, lithium salt, lithiumperchlorate, unii-q86se98c9c, lithium 1+ ion perchlorate, lithium perchlorate, anhydrous, lithium cloricum, lithium per chlorate, liclo4, perchloric acid, lithium salt 1:1
23665649
lithium;perchlorate
[Li+].[O-]Cl(=O)(=O)=O
7791-03-9
ClLiO4
106.39
MFCD00011079
JAWYRNYHJJDXHX-UHFFFAOYSA-M
lithium perchlorate, perchloric acid, lithium salt, lithiumperchlorate, unii-q86se98c9c, lithium 1+ ion perchlorate, lithium perchlorate, anhydrous, lithium cloricum, lithium per chlorate, liclo4, perchloric acid, lithium salt 1:1
23665649
lithium;perchlorate
[Li+].[O-]Cl(=O)(=O)=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Oxidation reagent for analysis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico Lithium perchlorate
Punto di fusione 236.0°C
Nota nome p.a.
Colore Colorless to Yellow
Forma fisica Liquid
Quantità 5 g
Intervallo percentuale saggio 99+%
Formula lineare LiClO4
Fieser 17,167
Indice di Merck 15, 5595
Informazioni di solubilità Solubility in water: 600g/L (25°C). Other solubilities: 1520g/L ethanol (25°C), 1820g/L methanol (25°C), 1140g/L ether (25°C), soluble in acetone and ethyl acetate
Peso formulazione 106.39
Percent Purity ≥99%
Grado Analytical
Imballaggio Glass Bottle
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Solido comburente Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1C
Indicazioni di pericolo
  • H271-Può provocare un incendio o un'esplosione; molto comburente.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P220-Tenere/conservare lontano da indumenti/ materiali combustibili.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P371+P380+P375-In caso di incendio grave e di grandi quantità: evacuare la zona Rischio di esplosione Utilizzare i mezzi estinguenti a grande distanza.