Learn More
Lithium perchlorate trihydrate, 99%, extra pure, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
25 g
250 g
1 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Oxidation reagent
Specifications
Materiale o nome chimico | Lithium perchlorate trihydrate |
Punto di fusione | 95°C |
Nota nome | p.a. |
Colore | White |
pH | 6.0 to 7.5 (5% soln. at 20°C) |
Forma fisica | Crystals and/or Chunks |
Quantità | 250 g |
Intervallo percentuale saggio | 98.5% min. (Argentometry) |
Formula lineare | LiClO4·3H2O |
Indice di Merck | 15, 5595 |
Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Lithium perchlorate trihydrate
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Solido comburente Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H272-Può aggravare un incendio; comburente.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.