Learn More
Lithium perchlorate trihydrate, 99%, extra pure, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10582981
Click to view available options
Quantità:
25 g
250 g
1 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
13453-78-6
ClLiO4·3H2O
160.44
MFCD00149765
JAWYRNYHJJDXHX-UHFFFAOYSA-M
lithium perchlorate trihydrate, perchloric acid, lithium salt, trihydrate, unii-jyk745743v, acmc-1c1zx, lithium perchlorate hydrate, lithiumperchlorate trihydrate, ksc491a4p, lithium pechlorate trihydrate, lithiumperchloratetrihydrate, lithotab trihydrate perchlorate ion
23708903
lithium;perchlorate;trihydrate
[Li+].O.O.O.[O-]Cl(=O)(=O)=O
13453-78-6
ClLiO4·3H2O
160.44
MFCD00149765
JAWYRNYHJJDXHX-UHFFFAOYSA-M
lithium perchlorate trihydrate, perchloric acid, lithium salt, trihydrate, unii-jyk745743v, acmc-1c1zx, lithium perchlorate hydrate, lithiumperchlorate trihydrate, ksc491a4p, lithium pechlorate trihydrate, lithiumperchloratetrihydrate, lithotab trihydrate perchlorate ion
23708903
lithium;perchlorate;trihydrate
[Li+].O.O.O.[O-]Cl(=O)(=O)=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Oxidation reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico Lithium perchlorate trihydrate
Punto di fusione 95°C
Nota nome p.a.
Colore White
pH 6.0 to 7.5 (5% soln. at 20°C)
Forma fisica Crystals and/or Chunks
Quantità 25 g
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (Argentometry)
Formula lineare LiClO4·3H2O
Indice di Merck 15, 5595
Informazioni di solubilità Solubility in water: 597g/L water (25°C). Other solubilities: soluble in alcohol
Peso formulazione 160.44
Percent Purity 99%
Grado Extra Pure
Imballaggio Plastic bottle
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Lithium perchlorate trihydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Solido comburente Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H272-Può aggravare un incendio; comburente.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.