Learn More
Lithium standard solution, for AAS, 1 mg/ml Li in 2% HCl
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
For atomic adsorption spectroscopy
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Lithium standard solution |
| Nota nome | 1 mg/ml Li in 2% HCl |
| Imballaggio | Plastic bottle |
| CAS | 7439-93-2, 7647-01-0, 7732-18-5 |
| Densità | 0.53 |
| Forma fisica | Solution |
| Formula molecolare | Li |
| Concentrazione | 995 to 1005 μg/mL of Li (1+) in 2% HCl (20°C) |
| Numero MDL | MFCD00134051 |
| InChI Key | WHXSMMKQMYFTQS-UHFFFAOYSA-N |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Lithium atomic absorption standard solution
- Attenzione
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- P234-Conservare soltanto nel contenitore originale.
- P390-Assorbire la fuoriuscita per evitare danni materiali.