Learn More
Lithium tantalum isopropoxide, 99.9% (metals basis), Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11348508
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2 g
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11348508 2 g 2g
11368508 10 g 10g
11358508 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11348508 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 040520.04
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 21864-24-4
Numero MDL MFCD00798538
Specifica
Materiale o nome chimico Lithium tantalum isopropoxide
Colore White
Punti di ebollizione 160°C to 180°C (0.1 mmHg)
Note percentuale saggio (metals basis)
Formula lineare LiTa[OCH(CH3)2]6
Quantità 2 g
Numero UN UN2925
Sensibilità Moisture sensitive
Peso formulazione 542.42
Percent Purity 99.9%
Forma fisica Wet Solid