Learn More
UVP LMW-20 Model Transilluminator
Marca: UVP 95-0418-02
Dettagli aggiuntivi : Peso : 7.35000kg
Specifica
Single | |
302/365 nm | |
143 mm | |
Transilluminator | |
200 x 200 mm | |
200 x 200 mm | |
230 V |
UV/White | |
486 mm | |
337 mm | |
UVP Imaging System | |
230 V 50 Hz | |
LMW–20 | |
50 Hz |