Learn More
Thermo Scientific™ LN2 Level Monitor
Safeguard irreplaceable biological specimens with the LN2 Level Monitor, one of the most advanced liquid nitrogen level monitors available.
Marca:  Thermo Scientific™ CN509X1-70
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.50000kg
Codice prodotto. 10174623
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Descrizione
Descrizione
Safeguard irreplaceable biological specimens with the Thermo Scientific™ LN2 Level Monitor, one of the most advanced liquid nitrogen level monitors available. Designed to minimize liquid nitrogen evaporation, the monitor is for use with Thermo Scientific™ Locator™ and Locator Plus cryogenic storage systems.
Ultrasonic Level Monitor
  • Minimizes conduction and liquid nitrogen evaporation
  • Easy-to-read indicator continuously displays liquid nitrogen volume in 1/8 increments
  • Audible and visual alarms signal low level liquid nitrogen conditions
Specifica
Specifica
Level Monitor
Locator Jr. Plus
100/240 V
LN2 Measuring Device
Alarm