Learn More
Brannan™ Termometro da laboratorio per immersione totale Lo Tox
Lettura veloce e accurata delle temperature con alcol blu su sfondo bianco. Il termometro ad alcol per immersione totale Brannan™ Lo-Tox™ è realizzato secondo gli standard tracciabili ed è dotato di copertura anti-rotolamento blu e anello di sospensione di sicurezza.
Marca: Brannan™ 44/802/8
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.02700kg
Descrizione
Read temperatures quickly and accurately with blue spirit against a white background. Brannan™ Lo-Tox™ Spirit-filled Total Immersion Thermometer is manufactured to traceable standards and includes a blue non-roll top and safety suspension ring.
- General purpose/stirring thermometer with a low toxic, environmentally friendly filling
- Easy to read against background
- Each thermometer is manufactured to traceable standards
Specifica
Uso generale | |
Brannan non roll end cap | |
Vetro | |
Termometro da laboratorio | |
-20°C | |
±1 a 35°C | |
76 mm |
Parziale | |
305 mm | |
Alcool blu | |
110°C | |
–Da 20 a 110 °C | |
1 °C |