Learn More
Brannan™ Termometro da laboratorio per immersione totale Lo Tox
Lettura veloce e accurata delle temperature con alcol blu su sfondo bianco. Il termometro ad alcol per immersione totale Brannan™ Lo-Tox™ è realizzato secondo gli standard tracciabili ed è dotato di copertura anti-rotolamento blu e anello di sospensione di sicurezza.
Marca:  Brannan™ 44/850/7
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01440kg
Codice prodotto. 13048593
  • 9.80€ / Pezzo
Spedizione stimata: 10-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Read temperatures quickly and accurately with blue spirit against a white background. Brannan™ Lo-Tox™ Spirit-filled Total Immersion Thermometer is manufactured to traceable standards and includes a blue non-roll top and safety suspension ring.
  • General purpose/stirring thermometer with a low toxic, environmentally friendly filling
  • Easy to read against background
  • Each thermometer is manufactured to traceable standards
Specifica
Specifica
Uso generale/agitazione
Tappo non avvitabile Brannan
Vetro
Termometro da laboratorio
50°C
-10°C
General Use
1.0 °C
Totale
115 mm
Alcool blu
122°F
14°F
Da –10 a 50 °C
±1 °C