Learn More
Brannan™ Termometro da laboratorio per immersione totale Lo Tox
Lettura veloce e accurata delle temperature con alcol blu su sfondo bianco. Il termometro ad alcol per immersione totale Brannan™ Lo-Tox™ è realizzato secondo gli standard tracciabili ed è dotato di copertura anti-rotolamento blu e anello di sospensione di sicurezza.
Marca:  Brannan™ 44/822/0
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.00000kg
Codice prodotto. 13048603
  • 15.60€ / Pezzo
Spedizione stimata: 18-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Read temperatures quickly and accurately with blue spirit against a white background. Brannan™ Lo-Tox™ Spirit-filled Total Immersion Thermometer is manufactured to traceable standards and includes a blue non-roll top and safety suspension ring.
  • General purpose/stirring thermometer with a low toxic, environmentally friendly filling
  • Easy to read against background
  • Each thermometer is manufactured to traceable standards
Specifica
Specifica
Alcool blu
Parziale
405 mm
Termometro da laboratorio
-1°C
±1 °C
76 mm
Uso generale
Tappo non avvitabile Brannan
Vetro
51°C
Da –1 a 51 °C
0.2 °C