Learn More
Brannan™ Lo-Tox™ Spirit-filled Total Immersion Thermometer
Read temperatures quickly and accurately with blue spirit against a white background. Brannan™ Lo-Tox™ Spirit-filled Total Immersion Thermometer is manufactured to traceable standards and includes a blue non-roll top and safety suspension ring.
Marca:  Brannan™ 44/819/0
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.03000kg
Codice prodotto. 15629035
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
General purpose/stirring thermometer with a low toxic, environmentally friendly blue spirit filling.
  • Easy to read blue against white background.
  • Each thermometer is manufactured to traceable standards
  • Includes a blue non-roll top and safety suspension ring
Specifica
Specifica
General use
Brannan non roll end cap
Glass
Laboratory Thermometer
-10°C
±2.0°C
Total Immersion
305 mm
Brown Spirit
360°C
-10°C to +360°C
2°C