Learn More
Brannan™ Lo-Tox™ Spirit-filled Total Immersion Thermometer
Read temperatures quickly and accurately with blue spirit against a white background. Brannan™ Lo-Tox™ Spirit-filled Total Immersion Thermometer is manufactured to traceable standards and includes a blue non-roll top and safety suspension ring.
Marca:  Brannan™ 44/821/0 49/503/0_CLEAN
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.20000kg
Codice prodotto. 15663204
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
General purpose/stirring thermometer with a low toxic, environmentally friendly blue spirit filling.
  • Easy to read blue against white background.
  • Each thermometer is manufactured to traceable standards
  • Includes a blue non-roll top and safety suspension ring
Specifica
Specifica
3
General use
Brannan non roll end cap
Glass
Laboratory Thermometer
-1°C
±0.5°C
3 Point UKAS Accreditation Certificate
Total Immersion
405 mm
Blue Spirit
51°C
-1°C to +51°C
0.1°C