Learn More
Lenz Laborglasintrumente Long Ground Sockets
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
Marca:  Lenz Laborglasintrumente 01100629
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10000kg
Codice prodotto. 10539781
  • 100.70€ / pezzi 10
Spedizione stimata: 25-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Conical ground sockets
  • Made of DURAN™ tubing
Specifica
Specifica
10/Pk.
2 mm
Borosilicate Glass (3.3)
NS 29/42
33 mm