Learn More
Kappes Systeme™ Longitudinal Divider
6.60€ - 7.90€
Specifica
Product Type | Longitudinal Divider |
---|---|
Colore | Zinc |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Secure and professional storage |
Quantità | 1/Pk. |
Codice del prodotto | Marca | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10574853
|
Kappes Systeme™
6647.00.3405 |
105 mm |
6.60€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10444832
|
Kappes Systeme™
6647.00.3505 |
145 mm |
7.90€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Specifica
Longitudinal Divider | |
Zinc | |
Secure and professional storage | |
1/Pk. |