Learn More
Lovibond™ COD Tube Tests; MR; Mercury Free
Premeasured unit dose reagent for water quality testing
Marca: Lovibond™ 2420711
Dettagli aggiuntivi : CAS : 10294-26-5 Peso : 0.30000kg Transport : UN number : 1830 Chem class : 8 Pack group : II
Descrizione
Premeasured unit dose reagent for water quality testing
- For use in SC400™ Colorimeters and Aqua Comparator™ Test Kits
- Also suitable for use in Hach™ instruments and test kits
- Easy-to-open, sealed vials eliminate risk of cross-contamination
- Extended shelf life of up to five years
For Municipal Wastewater Testing; Industrial Wastewater and Process Control Testing; Environmental Water Testing
Compliance
US EPA-accepted test method
Specifica
US EPA | |
SC400 colorimeters and Aqua comparator™ test kits, Hach™ instruments | |
0 to 1500mg/L |
Municipal wastewater testing, industrial wastewater and process control testing, environmental water testing | |
25 | |
Dichromate/H2SO4 |
Sicurezza e movimentazione
- Pericolo
Categoria di pericolo
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
- Mutagenicità di cellule germinali Categoria 1B
- cancerogenicità Categoria 1B
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
Indicazioni di pericolo
- H340-Può provocare alterazioni genetiche.
- H350-Può provocare il cancro.
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
- H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- EUH208-Contiene . Può provocare una reazione allergica.
Consigli di prudenza
- P308+P311-In caso di esposizione o di possibile esposizione: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P405-Conservare sotto chiave.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: sulphuric acid, disilver(1) sulphate, potassium dichromate