Learn More
Lovibond™ Colorimeter Reagent Set: Ozone
For use with MC500, MD600 colorimeter and SP600 spectrophotometer.
Marca:  Lovibond™ 517791BT
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.30000kg
Codice prodotto. 15391975
  • 49.50€ / pezzi 100
Spedizione stimata: 21-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Includes: 100 each of DPD No. 1 tablets, DPD No. 3 tablets and glycine tablets
Descrizione
Descrizione
For use with MC500, MD600 colorimeter and SP600 spectrophotometer.
Specifica
Specifica
Ozone Colorimeter Reagent Set
MC500, MD600 colorimeter and SP600 spectrophotometer
100 each of DPD No. 1 tablets, DPD No. 3 tablets and glycine tablets