Learn More
Lovibond™ Sulfate 4 Powder Packs™
Premeasured unit dose reagent for water quality testing
Marca: Lovibond™ 532150
Dettagli aggiuntivi : CAS : 77-92-9 Peso : 0.10000kg Transport : UN number : 1564 Chem class : 6.1 Pack group : III
Descrizione
Premeasured unit dose reagent for water quality testing
- Offers same high quality standards as tablet reagents
- Chemical properties are suitable for use with Hach™ colorimeters, spectrophotometers and test kits
- Simply tear open Powder Pack and pour reagent into sample
- Large design makes them easier to handle
- “Easy Open” notch makes it simple to tear open package
- Easily create “V”, to allow user to pour reagent into sample
- Beveled edge prevents reagent from getting stuck in corners
Municipal Drinking Water and Wastewater Testing; Industrial Wastewater and Process Control Testing; Environmental Water Testing
Specifica
US EPA | |
Citric Acid 50 to 60%, Barium Chloride Dihydrate 40 to 50% | |
Powder | |
Hach™ and other manufacturers test kits, colorimeters and spectrophotometers | |
20°C |
White | |
2.3 | |
Municipal drinking water and wastewater testing, industrial wastewater and process control testing, environmental water testing | |
0 to 70mg/L | |
Sulfate 4 Reagent |
Sicurezza e movimentazione
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 3
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
- H301-Tossico se ingerito.
- H332-Nocivo se inalato.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P405-Conservare sotto chiave.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: citric acid, bariumchloride dihydrate