Learn More
Lovibond™ Set di reagenti: Provetta per analisi; azoto totale; alto range
Premeasured unit dose reagent for water quality testing
Marca: Lovibond™ 535560
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.30000kg Transport : UN number : 3316 Chem class : 9 Pack group : II
Includes: Total N Persulfate Reagent, Total Nitrogen Reagent A, Total Nitrogen Reagent B, Total Nitrogen Hydroxide HR Tubes, Total Nitrogen Acid LR/HR Tubes, Deionized Water, 100mL
Descrizione
- Offers same high quality standards as tablet reagents
- Chemical properties are suitable for use with Hach™ colorimeters, spectrophotometers and test kits
- Simply tear open Powder Pack and pour reagent into sample
- Large design makes them easier to handle
- “Easy Open” notch makes it simple to tear open package
- Easily create “V”, to allow user to pour reagent into sample
- Beveled edge prevents reagent from getting stuck in corners
Municipal Drinking Water and Wastewater Testing; Industrial Wastewater and Process Control Testing; Environmental Water Testing
Specifica
Analisi dell’acqua potabile e delle acque reflue municipali, analisi di controllo dei processi e delle acque reflue industriali, analisi delle risorse idriche | |
Reagente Total N Persulfate (conf. da 50), reagente A per azoto totale (conf. da 50), reagente B per azoto totale (conf. da 50), provette per Total Nitrogen Hydroxide HR 50 test, provette per Total Nitrogen Acid LR/HR 50 test, acqua deionizzata da 100 ml | |
Da 0 a 150 mg/l | |
Set di reagenti azoto totale scala alta |
Kit di analisi, colorimetri e spettrofotometri Hach™ e di altri produttori, reattore | |
25 | |
Digestione con persolfato |
Sicurezza e movimentazione
- 50UNIT VARIO TOTAL NITROGEN HR SET 10-150 MG/L .
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- Solido comburente Categoria 3
- Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H272-Può aggravare un incendio; comburente.
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- EUH031-A contatto con acidi libera gas tossici.
Consigli di prudenza
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P308+P311-In caso di esposizione o di possibile esposizione: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
- P390-Assorbire la fuoriuscita per evitare danni materiali.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: disodium peroxodisulphate, potassium persulphate, disodium 4,5-dihydroxynaphthalene-2,7-disulphonate