Learn More
Lovibond™ Tablet Reagent: Hardness BW
Guarantees exact reagent dosing thereby allowing for more precise titrations
Marca: Lovibond™ 515171BT
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.30000kg Transport : UN number : 3259 Chem class : 8 Pack group : II
Descrizione
- Convenient blister packaging allows user to push tablet through foil directly into sample
- Each tablet is hermetically sealed in an individual aluminum foil pocket with shelf life of five years
- Use with LR Total Hardness MINIKIT
Specifica
Routine water analysis | |
LR total hardness minikit | |
Hardness BW Tablet |
Sicurezza e movimentazione
- PASTILLE durete LR BW
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: 2-amino-2-methylpropane-1,3-diol, tri-sodium phosphate dodecahydrate