Learn More
3M™ Particulate Respirator, Series C100
Provide comfortable, effective respiratory protection against dust and mist. The 3M C100 Series Particulate Respirator is lightweight and comfortable.
Marca:  3M™ 7000088841
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.50000kg
Codice prodotto. 13507010
  • 3.63€ / pezzi 10
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
È possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sarà visibile qui di seguito
Descrizione
Descrizione
Provides cost-effective, lightweight, comfortable, and effective protection against dust and mist.
  • The convex shape, twin strap design, nose foam and nose clip ensure comfortable wear over a range of face sizes
  • Exhalation valve reduces heat build-up to offer workers comfortable protection - even in hot and humid conditions
Specifica
Specifica
FFP1 NR D
Polypropylene
Valved Particulate Respirator
C111