Learn More
SI Analytics™ Elettrodi pH combinati a bassa manutenzione con testa della spina a vite
Sfoglia Tutto SI Analytics Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
120 mm
225 mm
320 mm
425 mm
Giunzione:
Ceramic Diaphragm
Diaframma gap anulare KPG
KPG Annular Gap Diaphragm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Proven high-end electrodes for demanding measurement tasks
- Silamid™ reference system for fast and stable acquiring of measured values and for longer electrode life
- Utmost versatility of pH electrodes is achieved by a large selection of junctions, membrane glass types and shapes, shaft lengths and diameters, ground joints, plug connections and integrated temperature sensors
- Each pH combination electrode comes with individual serial number and quality certificate
Specifica
Specifica
| Tipi di connettore | Screw Plug Head |
| Giunzione | KPG Annular Gap Diaphragm |
| Materiale | H-Glass |
| Intervallo di pH | 2 to 13 |
| Tipo | Low Maintenance pH Combination Electrode |
| Riferimento interno | Silamid™ |
| Membrana | Dome |
| Modello | H 8181 Hd |
| Intervallo di temperatura (sistema metrico) | °° |
| Lunghezza (sistema metrico) | 425 mm |
| Vedi altri risultati |