Learn More
Sartorius Puntali Optifit a bassa ritenzione
Per massimizzare il recupero del campione e la precisione di pipettaggio. I puntali Optifit a bassa ritenzione Sartorius sono dotati di superficie duratura e idrorepellente e sono compatibili con le pipette Sartorius per una tenuta perfetta e un uso ergonomico. Sono disponibili diversi formati di puntali codificati a colori in vassoi singoli o in torri di ricarica salvaspazio.
Marca: Sartorius LH-L790202
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.53640kg
Descrizione
Low-retention tips for maximum sample recovery- Extremely even, liquid-repellent and hydrophobic surface optimizes the flow of liquids
- Liquids slide easily off the chemically resistant surface, leaving very little residue behind
- Ideal for fluids with low surface tension, such as viscous, detergent-containing liquids
- Useful in PCR/real-time PCR, cloning, SDS-PAGE and other nucleic acid or protein analysis methods
- With perfect tip fitting and sealing to provide maximum accuracy
- Enables ergonomic and light tip attachment/ejection with Optiload feature of Sartorius pipettes
- Compatible with Picus, eLINE™, mLINE™ and Proline™ Plus pipettes and most other brands
- Color-coded trays and tips for easy matching with compatible Sartorius pipettes
- Trays are certified DNase, RNase and endotoxin-free; all tips are ISO 9001 and ISO 13485 compliant
- Easy tip identification with clear labeling that include traceability information
- Virgin polypropylene is 100% recyclable or can be incinerated as energy waste
- Unfiltered, nonsterile tips are autoclavable at 121°C for 20 minutes
Specifica
Da 0.5 a 200 μl | |
Non sterile | |
5.1 cm | |
Optifit a bassa ritenzione | |
Pipette Biohit™ e della maggior parte di altri produttori, Universal Fit pipetters |
Non-Filtered | |
Sì | |
Refill | |
Giallo | |
Polipropilene |