Learn More
Sartorius Puntali Optifit a bassa ritenzione
Per massimizzare il recupero del campione e la precisione di pipettaggio. I puntali Optifit a bassa ritenzione Sartorius sono dotati di superficie duratura e idrorepellente e sono compatibili con le pipette Sartorius per una tenuta perfetta e un uso ergonomico. Sono disponibili diversi formati di puntali codificati a colori in vassoi singoli o in torri di ricarica salvaspazio.
Marca:  Sartorius LH-L790012
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.34500kg
Codice prodotto. 16313136
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Descrizione
Descrizione
Low-retention tips for maximum sample recovery
  • Extremely even, liquid-repellent and hydrophobic surface optimizes the flow of liquids
  • Liquids slide easily off the chemically resistant surface, leaving very little residue behind
  • Ideal for fluids with low surface tension, such as viscous, detergent-containing liquids
  • Useful in PCR/real-time PCR, cloning, SDS-PAGE and other nucleic acid or protein analysis methods
Ergonomically designed for maximum precision 
  • With perfect tip fitting and sealing to provide maximum accuracy
  • Enables ergonomic and light tip attachment/ejection with Optiload feature of Sartorius pipettes
  • Compatible with Picus, eLINE™, mLINE™ and Proline™ Plus pipettes and most other brands
  • Color-coded trays and tips for easy matching with compatible Sartorius pipettes
Designed to the highest standards
  • Trays are certified DNase, RNase and endotoxin-free; all tips are ISO 9001 and ISO 13485 compliant
  • Easy tip identification with clear labeling that include traceability information
  • Virgin polypropylene is 100% recyclable or can be incinerated as energy waste
  • Unfiltered, nonsterile tips are autoclavable at 121°C for 20 minutes
Specifica
Specifica
0.1 to 10 μL
Non-sterile
3.15cm
Low Retention
Sartorius, Universal Fit pipetters
Non-Filtered
Autoclavable
Refill
Gray