Learn More
Sartorius Puntali per pipette a bassa ritenzione SafetySpace™
Per ottimizzare il recupero del campione, la precisione di pipettaggio e la sicurezza del campione. I puntali con filtro a bassa ritenzione Sartorius SafetySpace™ sono dotati di superficie idrorepellente, filtro privo di additivi e tenuta perfetta. Compatibili con pipette Sartorius . I puntali sterili di diversi volumi sono imballati in vassoi singoli.
Marca:  Sartorius LH-LF790301
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.17000kg
Codice prodotto. 15200054
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
Puntali a bassa ritenzione per il massimo recupero del campione
  • La superficie estremamente uniforme, idrorepellente e idrofobica ottimizza il flusso dei liquidi
  • I liquidi scorrono facilmente via dalla superficie resistente agli agenti chimici, lasciando pochissimi residui
  • Ideale per fluidi con bassa tensione superficiale, ad esempio liquidi viscosi contenenti detergenti
  • Utili per PCR/PCR in tempo reale, clonazione, SDS-PAGE e altri metodi di analisi degli acidi nucleici o delle proteine
Massima sicurezza e massima qualità
  • Filtro in polietilene senza additivi autosigillanti che possano interferire con il campione e i risultati
  • La distanza di sicurezza tra il campione e il filtro riduce il rischio dell'assorbimento del campione nel filtro
  • Il filtro protegge dalla contaminazione da aerosol e da liquidi e riduce la manutenzione delle pipette
  • Presterilizzazione con fascio di elettroni per un utilizzo sterile
  • Certificati esenti da DNasi, RNasi ed endotossine, conformi a ISO 9001 e ISO 13485
Design ergonomico per la massima precisione e praticità
  • Raccordo e tenuta perfetti per fornire la massima precisione e accuratezza
  • Consente un inserimento/espulsione del puntale leggero ed ergonomico grazie alla funzione Optiload delle pipette Sartorius
  • Compatibile con pipette Picus, eLINETM, mLINETM e ProlineTM Plus, nonché con la maggior parte delle altre marche di pipette
  • Vassoi e puntali con codifica a colori per un facile abbinamento con pipette compatibili con Sartorius
  • Il polipropilene vergine è riciclabile al 100% e può essere termovalorizzato
Specifica
Specifica
Da 5 a 300 μl
Prodotto sterile
5,25 cm
Fascio di elettroni
Bassa ritenzione
Sartorius™ Biohit™, Pipettatore universale
Con filtro
Sterilizzabile in autoclave
Esente da DNasi, RNasi, ATP ed endotossine
In rack
Arancione
Puntale in PP (polipropilene), filtro in PE (polietilene)