Learn More
Sartorius Puntali per pipette a bassa ritenzione SafetySpace™
Per ottimizzare il recupero del campione, la precisione di pipettaggio e la sicurezza del campione. I puntali con filtro a bassa ritenzione Sartorius SafetySpace™ sono dotati di superficie idrorepellente, filtro privo di additivi e tenuta perfetta. Compatibili con pipette Sartorius . I puntali sterili di diversi volumi sono imballati in vassoi singoli.
Marca:  Sartorius LH-LF790021
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.10400kg
Codice prodotto. 15270044
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
Low-retention tips for maximum sample recovery
  • Extremely even, liquid-repellent and hydrophobic surface optimizes the flow of liquids
  • Liquids slide easily off the chemically resistant surface, leaving very little residue behind
  • Ideal for fluids with low surface tension, such as viscous, detergent-containing liquids
  • Useful in PCR/real-time PCR, cloning, SDS-PAGE and other nucleic acid or protein analysis methods
Maximum safety and highest quality
  • Features a polyethylene filter without self-sealing additives that can interfere with the sample and results
  • Safety air gap between sample and filter reduces the risk of sample absorption into the filter
  • Filter protects against aerosol and liquid contamination and reduces pipette maintenance
  • E-beam pre-sterilized for sterile work
  • Certified DNase, RNase and endotoxin-free and compliant with ISO 9001 and ISO 13485
Ergonomically designed for precision and convenience
  • Perfect tip fitting and sealing to provide maximum precision and accuracy
  • Enables ergonomic and light tip attachment/ejection with Optiload feature of Sartorius pipettes
  • Compatible with Picus, eLINE™, mLINE™ and Proline™ Plus pipettes and most other brands
  • Color-coded trays and tips for easy matching with compatible Sartorius pipettes
  • Virgin polypropylene is 100% recyclable or can be incinerated as energy waste
Specifica
Specifica
0.5 - 20 μl
Sterile
5.1 cm
Fascio di elettroni
Puntali con filtro SafetySpace, bassa ritenzione
Pipette Biohit™ e della maggior parte di altri produttori, Universal Fit pipetters
Esente da DNasi, RNasi ed endotossine
Rack
Giallo
Puntale in polipropilene, filtro in polietilene