Learn More
Sartorius Puntali per pipette a bassa ritenzione SafetySpace™
Per ottimizzare il recupero del campione, la precisione di pipettaggio e la sicurezza del campione. I puntali con filtro a bassa ritenzione Sartorius SafetySpace™ sono dotati di superficie idrorepellente, filtro privo di additivi e tenuta perfetta. Compatibili con pipette Sartorius . I puntali sterili di diversi volumi sono imballati in vassoi singoli.
Marca: Sartorius LH-LF790101
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.08000kg
Descrizione
Puntali a bassa ritenzione per il massimo recupero del campione- La superficie estremamente uniforme, idrorepellente e idrofobica ottimizza il flusso dei liquidi
- I liquidi scorrono facilmente via dalla superficie resistente agli agenti chimici, lasciando pochissimi residui
- Ideale per fluidi con bassa tensione superficiale, ad esempio liquidi viscosi contenenti detergenti
- Utili per PCR/PCR in tempo reale, clonazione, SDS-PAGE e altri metodi di analisi degli acidi nucleici o delle proteine
- Filtro in polietilene senza additivi autosigillanti che possano interferire con il campione e i risultati
- La distanza di sicurezza tra il campione e il filtro riduce il rischio dell'assorbimento del campione nel filtro
- Il filtro protegge dalla contaminazione da aerosol e da liquidi e riduce la manutenzione delle pipette
- Presterilizzazione con fascio di elettroni per un utilizzo sterile
- Certificati esenti da DNasi, RNasi ed endotossine, conformi a ISO 9001 e ISO 13485
- Raccordo e tenuta perfetti per fornire la massima precisione e accuratezza
- Consente un inserimento/espulsione del puntale leggero ed ergonomico grazie alla funzione Optiload delle pipette Sartorius
- Compatibile con pipette Picus, eLINETM, mLINETM e ProlineTM Plus, nonché con la maggior parte delle altre marche di pipette
- Vassoi e puntali con codifica a colori per un facile abbinamento con pipette compatibili con Sartorius
- Il polipropilene vergine è riciclabile al 100% e può essere termovalorizzato
Specifica
Da 2 a 120 μl | |
Prodotto sterile | |
5,1 cm | |
Fascio di elettroni | |
Bassa ritenzione | |
Sartorius™ Biohit™, Pipettatore universale |
Con filtro | |
Sterilizzabili in autoclave | |
Esente da DNasi, RNasi, ATP ed endotossine | |
In rack | |
Giallo | |
Puntale in PP (polipropilene), filtro in PE (polietilene) |