Learn More
LPAM-1 Rat, PE, Clone: DATK32, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio QAB73-PE-100ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 15942418
  • 263.00€ / 100µg
Spedizione stimata: 08-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
LPAM-1
Monoclonal
0.5mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, pH 7.2
Protein A/G Purified
RUO
Store at 2-4°C.
Flow Cytometry
DATK32
PE
Rat
100 μg
Primary
IgG2a κ