Learn More
LPCAT4 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Proteintech 17905-1-AP-20UL
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.00010kg
Codice prodotto. 16897904
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Descrizione
Descrizione
Members of the 1-acylglycerol-3-phosphate O-acyltransferase (EC 2.3.1.51) family, such as AGPAT7, catalyze the conversion of lysophosphatidic acid (LPA) to phosphatidic acid (PA), a precursor in the biosynthesis of all glycerolipids. Both LPA and PA are involved in signal transduction.
Specifica
Specifica
LPCAT4
Polyclonal
Unconjugated
LPCAT4
1 AGP acyltransferase 7, 1 AGPAT 7, Acyltransferase like 3, AGPAT7, AYTL3, LPAAT eta, LPCAT4, LPEAT2
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
254531, 296048, 99010
-20°C
Liquid
Western Blot
0.18 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q643R3, Q6NVG1
Lpcat4
LPCAT4 Fusion Protein Ag12281
20 μL
Primary
Mouse, Human, Rat