Learn More
LRRC18 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
Antigene LRRC18
Concentrazione 0.39 mg/mL
Applicazioni Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Classificazione Polyclonal
Coniugato Unconjugated
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16823055
Vedere i documenti
Proteintech
24571-1-AP-20UL
20 μL
145.00€
20µL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16813055
Vedere i documenti
Proteintech
24571-1-AP-150UL
150 μL
410.00€
150µL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
May be involved in the regulation of spermatogenesis and sperm maturation.
Specifica
Specifica
LRRC18
Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Mouse, Human
Q8N456, Q9CQ07
474354, 67580
LRRC18 Fusion Protein Ag20996
Primary
-20°C
LRRC18
0.39 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
LRRC18, UNQ933, UNQ9338, VKGE9338
LRRC18
IgG
Antigen Affinity Chromatography