Learn More
Emma Safety Footwear Lukas Safety Shoes
Includes a steel toe cap, a polyurethane outer toe cap and an easy-twist sole that provides a sticky grip. Available in a variety of widths.
119.78€
Specifica
Certificazione/Conformità | EN ISO 20345:2011 |
---|---|
Tipo di chiusura | Laces |
Colore | Black |
Progettazione | Lukas |
Materiale rivestimento interno | Hydro-Tec™ Sanitized Silver |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15958931
|
Emma Safety Footwear
MM73054835 |
35 |
119.78€
1 paio |
Spedizione stimata: 04-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15968931
|
Emma Safety Footwear
MM73054838 |
38 |
119.78€
1 paio |
Spedizione stimata: 04-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15978931
|
Emma Safety Footwear
MM73054848 |
48 |
119.78€
1 paio |
Spedizione stimata: 04-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15988931
|
Emma Safety Footwear
MM73054849 |
49 |
119.78€
1 paio |
Spedizione stimata: 04-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- S3-Safety shoe with sole plate for wet work
- Full grain leather
- GripForce™ Easy Twist
- Hydro-Tec™ Sanitized Silver for drier, fresher feet
- Sanitized
Specifica
EN ISO 20345:2011 | |
Black | |
Hydro-Tec™ Sanitized Silver | |
Steel |
Laces | |
Lukas | |
Leather |