missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Luteinizing Hormone / LHCGR Mouse, Clone: LHCGR/1417, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: EnquireBio 3973-MSM3-P0
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Specifica
| Luteinizing Hormone / LHCGR | |
| Cytoplasmic and Cell Surface | |
| LHCGR/1417 | |
| Unconjugated | |
| NP_000224 | |
| Mouse | |
| 78-85kDa | |
| Protein A/G Purified | |
| RUO | |
| 3973 | |
| IgG1 κ |
| Immunohistochemistry | |
| Monoclonal | |
| 200μg/mL | |
| 10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide | |
| LHCGR | |
| Recombinant N-terminal fragment of human LHCGR | |
| HepG2 or Jurkat cells. Ovarian Carcinoma | |
| 20 μg | |
| Primary | |
| Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto