missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Luteinizing Hormone / LHCGR Mouse, Clone: LHCGR/1417, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
199.00€ - 478.00€
Specifica
| Antigene | Luteinizing Hormone / LHCGR |
|---|---|
| Clone | LHCGR/1417 |
| Concentrazione | 200μg/mL |
| Applicazioni | Immunohistochemistry |
| Classificazione | Monoclonal |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
15990398
|
EnquireBio
3973-MSM3-P0 |
20 μg | |||||||
|
15900408
|
EnquireBio
3973-MSM3-P1 |
100 μg |
554.40€ 478.00€ / 100µg Risparmia 76.40€ 13% Sconto |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Specifica
| Luteinizing Hormone / LHCGR | |
| 200μg/mL | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| 10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide | |
| 3973 | |
| Recombinant N-terminal fragment of human LHCGR | |
| Primary | |
| Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. | |
| 78-85kDa |
| LHCGR/1417 | |
| Immunohistochemistry | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| NP_000224 | |
| LHCGR | |
| IgG1 κ | |
| Protein A/G Purified | |
| Cytoplasmic and Cell Surface | |
| HepG2 or Jurkat cells. Ovarian Carcinoma |
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto