Learn More
Ly-6G Rat, APC, Clone: RB6-8C5, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio QAB77-APC-100ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 15912458
  • 225.00€ / 100µg
Spedizione stimata: 04-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
Ly-6G
Monoclonal
0.2mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
Ly6c1
Protein A/G Purified
RUO
17067
IgG2b κ
Flow Cytometry
RB6-8C5
APC
NP_001238984
Rat
100 μg
Primary
Store at 2-4°C.