Learn More
Ly-6G Rat, V450, Clone: 1A8, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio QAB56-V450-25ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 15912228
  • 112.00€ / 25µg
Spedizione stimata: 12-04-2023
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
Ly-6G
Monoclonal
0.5mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
Ly6g
Protein A/G Purified
RUO
546644
IgG2a κ
Flow Cytometry
1A8
V450
XP_006521677
Rat
25 μg
Primary
Store at 2-4°C.