Learn More
Labconco™ Lyph-Lock™ Flask Top
Three-piece flasks for freeze drying samples. Provides a high-vacuum seal for efficient lyophilization.
135.00€ - 239.00€
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Giunto rastremato standard | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Giunto rastremato standard | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
15143045
|
Labconco™
7556000 |
25 mL, 50 mL | 25 and 50mL Lyph-Lock Flask Bottom and Seal | 20/40 |
148.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15153045
|
Labconco™
7556200 |
100 mL, 250 mL | 100 and 250mL Lyph-Lock Flask Bottom and Seal | 20/40 |
217.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15163045
|
Labconco™
7556400 |
500 mL, 750 mL, 1000 mL | 500, 750, 1000mL Lyph-Lock Flask Bottom and Seal | 20/40 |
239.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15173035
|
Labconco™
7552000 |
25 mL, 50 mL | 25 and 50mL Lyph-Lock Flask Bottom and Seal | 19/38 |
135.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15183035
|
Labconco™
7552200 |
100 mL, 250 mL | 100 and 250mL Lyph-Lock Flask Bottom and Seal | 19/38 |
191.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15193035
|
Labconco™
7552400 |
500 mL, 750 mL, 1000 mL | 500, 750, 1000mL Lyph-Lock Flask Bottom and Seal | 19/38 |
212.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Description
Select your Lyph-Lock Flasks based on your sample sizes. Flasks should be filled to no more than one-third of their volume so that maximum surface area is achieved and efficient lyophilization is ensured.
- Flexible, silicone rubber seal grasps top and bottom and holds them securely together during pre-freezing and lyophilization
- A complete Lyph-Lock Flask includes a glass top and bottom and a rubber ring seal
- Top and bottom are high-strength borosilicate glass
- Seal is a flexibile, non-contaminating silicone rubber
- Tops, bottoms and seals are available separately as replacement components
- Adapters are required to attach flasks to freeze dry valve ports (sold separately)
- Borosilicate glass has maximum temperature is 490° C and silicone maximum temperature is 450° C
- Flat bottom reduces spills and provides better balance
- Compatible with all major brands of laboratory freeze dryers
- Entire flask may be autoclaved
Specifications
Borosilicate Glass |