Learn More
Novacyt - Microgen Bioproducts M.faeni Serological Double Gel Diffusion Assay
Microgen Bioproducts M.faeni- A serological double gel diffusion assay for detection of precipitating antibodies to the thermophilic actinomycete Micropolyspora faeni.
Marca:  Novacyt - Microgen Bioproducts FSK3
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.50000kg
Codice prodotto. 17333191
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Descrizione
Descrizione
  • Double diffusion assay for the detection of precipitating antibodies to thermophilic actinomycetes.
Specifica
Specifica
6 mL
Double gel diffusion (Ouchterlony)
Test Kit
5 to 10 mL of venous blood
Liquid
Double Gel Diffusion Assay
EC/REP label on kit box, Blank CE Carton label