Learn More
Brady™ Stampante per etichette M611 - EU con Suite LAB per Brady Workstation
Una stampante gestibile da smartphone per l’identificazione di cavi e componenti, campioni di laboratorio, impianti elettrici e di comunicazione dati, anche con etichette complesse, utilizzando l’app mobile Etichette express per Brady Workstation.
Marca: Brady™ 306858
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.71000kg Transport : UN number : 3481 Chem class : 9
Descrizione
- Con uno smartphone puoi creare facilmente codici 1D e 2D e codici a barre, serializzare, utilizzare una vasta libreria di immagini, nonché includere testo, stampa dell’orario e persino dati dal cloud in un’etichetta complessa facilmente realizzabile in un paio di passaggi.
- L’app Etichette express offre le funzionalità più complete per la creazione di etichette attualmente disponibili per uno smartphone e comprende procedure guidate che permettono di creare velocemente specifiche etichette di identificazione.
- Partecipa all’evoluzione dell’identificazione più intelligente.
- La stampante è fornita con la Suite Identificazione laboratorio per Brady Workstation, che ti consente di iniziare a realizzare immediatamente etichette professionali.
- La suite contiene le app più utilizzate per creare etichette per l’identificazione di campioni e materiali di laboratorio.
Specifica
Backlit Color LCD Touchscreen | |
113.00 mm | |
Monochrome | |
33.80 mm/s | |
AC Adaptor, Rechargeable Battery |
Thermal Transfer | |
115.00 mm | |
USB cable, a quick start guide, an AC powercord, a USB stick holding product info and Windows driver, a strap, a Brady Workstation Laboratory Identification Suite, a roll of PTL-97-488 and an M61-R4310 ribbon | |
300 dpi |