Learn More
Cytiva MabSelect Xtra™ Chromatography Media
Provides high purity capture and high dynamic binding capacity
Marca: Cytiva 17-5269-07
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.09400kg
Descrizione
- High ligand selectivity and matrix hydrophilicity
- Improved process economics through reduced raw materials costs and/or reduced number of cycles
- Slightly lower pressure/flow properties compared to MabSelect™ SuRe™ and MabSelect
Specifica
25 mL | |
2°C to 8°C | |
MabSelect Xtra Media | |
75 μm | |
20 cm | |
Highly Cross-Linked Agarose | |
20% Ethanol |
For Develop to Meet The Demands of Increasing Levels of Expression in Monoclonal Antibody Feedstocks | |
40 mg Human lgG/mL (at 2.4 min. residence time) | |
<300 cm/Hoµr | |
7.87 in. | |
<200 kPa | |
2 to 12 | |
Recombinant Protein A (E. coli) |
Sicurezza e movimentazione
- MabSelect Xtra
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-La miscela contiene 16.5% di componenti la cui tossicità acuta non è nota.