Learn More
Bel-Art™ Scienceware™ Secchielli per ghiaccio Magic Touch
Infrangibili in condizioni di uso normali. I cestelli portaghiaccio Bel Art™ Magic Touch™ presentano proprietà isolanti eccellenti per mantenere campioni sensibili alla temperatura in un ambiente ottimale.
Marca: Bel-Art™ Scienceware™ M18848-4091
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Descrizione
- Temperature range: -196° to 100°C (-321° to 212°F)
- Use with ice, dry ice, dry ice alcohol slurries or liquid nitrogen
- Non-sweating
- Impervious to moisture and odors
- Expanded Polymer Foam is chemical resistant
- Unbreakable under normal use conditions
- Flared edge for easy carrying
- Lid can be cut to make openings for thermometers, cooling coils, flasks etc.
- Available in 2 sizes
- Round floating racks available for 1.5ml and 15ml tubes
Specifica
Utilizzabile con ghiaccio, ghiaccio secco e impasti di ghiaccio secco e alcol o azoto liquido. | |
Cestello portaghiaccio | |
4 l |
polimero | |
Blu | |
Da –196 a 90 °C |