Learn More
JULABO MAGIO MS-450F Refrigerated/Heating Circulator
The devices offer extra strong pressure and suction pumps, thus fulfilling the highest demands for temperature control of external applications.
7140.00€
Specifica
Capacità (sistema metrico) | 3 to 4 L |
---|---|
Certificazione/Conformità | CE |
Comunicazioni | USB, RS232, Ethernet, Modbus |
Capacità di raffreddamento | 460 W |
Portata | 16 to 31 L/min. |
Codice del prodotto | Marca | Refrigerante | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Refrigerante | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17744189
|
JULABO
9032714.N1 |
R290 |
7140.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17754189
|
JULABO
9032714.S1 |
R449A |
7140.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
- Ideal for demanding external applications
- Simple control of complex applications
- Continuously adjustable, extremely powerful pressure / suction pump
- Large, high-resolution
- TFT touch display with multilingual user interface
- Parts being in contact with the medium made of stainless steel
- Integrated programmer
- Integrated external Pt100 connection
- USB connection
- RS232 interface for online communication
- Ethernet analog interfaces (accessory)
- Class III (FL) according to DIN 12876-1
- Profibus DP (Accessory)
- RS232/RS485 interface for online communication
- Connections for solenoid valve
Specifica
3 to 4 L | |
USB, RS232, Ethernet, Modbus | |
16 to 31 L/min. | |
-30°C to +200°C | |
230 V / 50 Hz |
CE | |
460 W | |
Centrifugal | |
Circulator |