Learn More
Magnesium bromide, 98%, pure, anhydrous, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4089582
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Glass bottle
7789-48-2
Br2Mg
184.11
MFCD27995637
OTCKOJUMXQWKQG-UHFFFAOYSA-L
magnesium bromide, magnesium dibromide, dibromomagnesium, magnesium-bromide, acmc-20aklq, magnesium bromide salt, magnesium ii bromide, magnesium 2+ ion dibromide, grignard reagent
82241
magnesium;dibromide
[Mg++].[Br-].[Br-]
7789-48-2
Br2Mg
184.11
MFCD27995637
OTCKOJUMXQWKQG-UHFFFAOYSA-L
magnesium bromide, magnesium dibromide, dibromomagnesium, magnesium-bromide, acmc-20aklq, magnesium bromide salt, magnesium ii bromide, magnesium 2+ ion dibromide, grignard reagent
82241
magnesium;dibromide
[Mg++].[Br-].[Br-]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico Magnesium bromide
Punto di fusione 711.0°C
Nota nome Anhydrous
Quantità 1 g
Intervallo percentuale saggio 97.5 to 102.5% (Argentometry)
Formula lineare MgBr2
Fieser 02,254; 06,270; 08,273; 10,14; 15,194; 16,199
Indice di Merck 15,5723
Informazioni di solubilità Solubility in water: 1015g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol
Peso formulazione 184.11
Percent Purity 98%
Grado Pure
Imballaggio Glass bottle
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Magnesium bromide, anhydrous
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.