Learn More
Magnesium oxide, 2 part ceramic adhesive paste, Thermo Scientific Chemicals
High Temperature Adhesive For Bonding Ceramic To Metal
173.00€ - 498.00€
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11394808
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043135.36 |
500 g |
173.00€
500g |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
11304818
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043135.A4 |
2.5 kg |
498.00€
2.50kg |
Spedizione stimata: 29-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
High temperature adhesive for bonding ceramic to metal
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Mix ratio (w/w): 1.5:1 powder to liquid. Cure conditions: 1-4 hours at room temperature, 2 hours at 94°C. Components: Magnesium oxide, 2 part ceramic adhesive paste (L) and Magnesium oxide, 2 part ceramic adhesive paste (P)RUO – Research Use Only