Learn More
Magnesium Oxide, Extra Pure, Light, SLR, meets analytical specification of Ph.Eur., BP, Fisher Chemical™
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
Imballaggio:
Plastic keg
Plastic powder jar
Specifica
Punti di ebollizione | 3600°C |
Punto di fusione | 2800°C |
Colore | White |
pH | 10.3 |
Forma fisica | Powder/Solid |
Quantità | 500 g |
Peso formulazione | 40.29g/mol |
Imballaggio | Plastic powder jar |
Pressione del vapore | 0 hPa at 20°C |