Learn More
Brady™ Magnetic Plastic Blank Write-on Labels
Magnetic Plastic Blank Write-on Labels are ideal for identification in warehouses with a constantly changing layout.
21.25€ - 26.75€
Specifica
Descrizione | Blank Write-on Magnetic Labels |
---|---|
Tipo di adesivo | Permanent Acrylic |
Colore | White |
Materiale | Plastic |
Product Type | Labels |
Codice del prodotto | Marca | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12850149
|
Brady™
234962 |
26 mm |
21.25€
1 confezione |
Spedizione stimata: 10-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12860149
|
Brady™
234965 |
26 mm |
26.75€
1 confezione |
Spedizione stimata: 14-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- These type of labels offer complete flexibility.
- They can be applied and removed from metal surfaces as many times as necessary.
- When the locations change, these labels can move along with the products.
- Can be identified by writing on them or applying a self-adhesive label onto the magnetic material.
Specifica
Blank Write-on Magnetic Labels | |
White | |
Labels | |
25 Labels/Pk. | |
Rectangle | |
26 mm |
Permanent Acrylic | |
Plastic | |
For identification in warehouses with a constantly changing layout. | |
25 Pk. | |
1.02 in. |